12-510
Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) Antibody, Rhodamine conjugate
Upstate®, from goat
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
TRITC conjugate
rhodamine conjugate
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Aplicação
Qualidade
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3