SAB4200365
Anti-PIWIL1 antibody, Mouse monoclonal
clone PIWIL1-2, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-PIWIL1 antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-HIWI, Monoclonal Anti-MIWI, Monoclonal Anti-PIWI, Monoclonal Anti-piwi-like 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PIWIL1-2, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~95 kDa
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded mouse testis and biotin / ExtrAvidin® Peroxidase staining system.
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole cell extracts of HEK-293T cells over-expressing PIWIL1.
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PIWIL1(9271)
mouse ... Piwil1(57749)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation (1 paper)
- immunofluorescence
- immunoprecipitation
- flow cytometry analysis29}
- immunoblotting
- immunohistochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)