B0529
Anti-Mouse IgG (Fab specific)–Biotin antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Goat anti-Mouse IgG
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
biotin conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
direct ELISA: 1:200,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:300
western blot: 1:300,000-1:600,000 using using Hela cells extract
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
forma física
Nota de preparo