SCJ4600048
CF™ 647 succinimidyl ester
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
Ensaio
≥90% (TLC)
forma
solid
peso molecular
~1058 g/mol (free acid)
solubilidade
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
ε (coeficiente de extinção)
240000 at 650 nm
razão de absorbância
A280/650 nm 0.03
fluorescência
λex 633, 635 or 640 nm (Flow cytometry laser line)
λex 633, 635 or 640 nm (Microscopy laser line)
λex 650 nm; λem 665 nm
adequação
suitable for fluorescence
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Nota de preparo
Reconstituição
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3