Key Documents
SLGVV255F
Millipore
Unidade de filtro ventilada Millex-®GV (esterilizada)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, PVDF membrane, hydrophilic, medical device
Sinônimo(s):
disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materiais
PVC housing
PVDF membrane
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; ethylene oxide treated
linha de produto
Millex®
Características
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophilic
FDA registered
medical device
fabricante/nome comercial
Millex®
Parâmetros
≥40 mL/min flow rate at 30 psi
45 °C max. temp.
5 bar max. inlet pressure (75 psi)
Diâmetro
25 mm
área de filtração
4 cm2
inlet to outlet H
27 mm
volume
100 mL
matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.22 μm pore size
conector
female Luer-Lok® inlet vented
male Luer outlet slip
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A unidade de filtro Millex®-GV ventilada (estéril) é um dispositivo médico que deve ser usado como filtro de seringa para clarificar soluções de baixo volume em aplicações de tratamento direto do paciente e misturas farmacêuticas.
Aplicação
Esterilização e/ou clarificação de soluções de aquosas para aplicações médicas em que ventilação e membrana de baixa ligação às proteínas são exigidas ou desejadas
Características e benefícios
  • Filtro de membrana de
  • 0,22 µm, de uso único, apirogênico e não tóxico, vedado em um invólucro de cloreto de polivinila (PVC) com entrada Luer-Lok® fêmea e saída Luer-slip macho Filtro hidrofóbico de
  • 0,03 µm na cúpula para ventilação de ar, evitando o bloqueio de ar
  • Compatível com a maioria das soluções aquosas
  • Com marcação CE e registrado na FDA
Outras notas
Os dispositivos devem ser usados apenas por médicos e/ou profissionais de laboratório.
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany