Documentos Principais
SLGPB5010
Millipore
Filtro em linha de polietersulfona Millex
pore size 0.22 μm, diam. 50 mm, sterile, hydrophilic, 1/4-1/2 in. hose barb with outlet bell
Sinônimo(s):
Filtro de seringa PES de 0,22 μm, Filtro em linha Express PLUS PES, Filtro em linha Millex-GP com campânula de enchimento, Millex GP50, Unidade de filtro Millex 50 mm, filtro de seringa de polietersulfona
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materiais
methacrylate-butadiene-styrene (MBS) housing
polyethersulfone membrane
Nível de qualidade
esterilidade
γ-irradiated
sterile
linha de produto
Millex
prazo de validade
3 yr
Características
holdup volume< 1 mL
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millex
Parâmetros
≥350 mL/min water flow rate at 15 psi
3.44 bar max. inlet pressure (50 psi)
45 °C max. temp.
técnica(s)
fast flow filtration: suitable
low protein-binding filtration: suitable
pressure filtration: suitable
sterile filtration: suitable (sterilization of tissue culture media, protein solutions or aqueous solutions)
Diâmetro
50 mm
área de filtração
19.6 cm2 (3 in2)
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
96 mm , including bell
volume
8000 mL
Impurezas
≤20 EU/device bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Matriz
Express PLUS
tamanho de poro
0.22 μm
entrada
tissue culture medium
aqueous solution(s)
ponto de bolha
≥50 psi, water
conector
inlet stepped hose barb (1/4-1/2 in, with Female Luer slip interior)
outlet filling bell
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O filtro Millex-GP50 com suporte bidirecional é um filtro esterilizador para soluções aquosas.Ele remove microrganismos, partículas, precipitados e pós não dissolvidos maioresque 0,22 mícron (μm). O filtro estéril Millex-GP50 é não pirogênico e não tóxico. Esseproduto de uso único consiste em um filtro de membrana de 0,22 μm selado em um invólucro acrílico.
Aplicação
Filtração estéril do meio de cultura de tecidos, aditivos, tampões e água.
Nota de preparo
  • Para uso com bomba peristáltica, recomenda-se um acionamento de bomba e um cabeçote de bomba que forneçam uma velocidade constante de 60 rotações por minuto (rpm). Isso gera uma taxa de vazão média de 100 ml/min
  • Tubulação recomendada: Tubo de borracha de silicone ou látex com diâmetro interno de 4-9,5 mm
Outras notas
  • Para uso com bomba peristáltica, recomenda-se um acionamento de bomba e um cabeçote de bomba queforneçam uma velocidade constante de 60 rotações por minuto (rpm). Isso gera umavazão média de 100 ml/min
  • Tubulação recomendada: Tubo de borracha de silicone ou látex com diâmetro interno de 4-9,5 mm
Informações legais
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany