Documentos Principais
PXVVPPC50
Millipore
Cassete Pellicon® XL com membrana Durapore®
filtration area 50 cm2, pore size 0.1 μm
Sinônimo(s):
Pellicon XL Filter Module Durapore 0.1 μm 50cm2
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
Materiais
PVDF membrane
polypropylene
polypropylene screen
Nível de qualidade
Características
holdup volume 3.2 mL
fabricante/nome comercial
Pellicon®
Parâmetros
0.03–0.05 L/min recirculation rate
15 mL min. working volume
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
técnica(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Comprimento
18.8 cm (7.4 in.)
Largura
3 cm (1.2 in.)
área de filtração
50 cm2
Área nominal da membrana
50 cm2
extraíveis gravimétricos
≤7.5 mg/device
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.1 μm nominal pore size
0.1 μm pore size
pH
1-11(cleaning)
1.5–9(continuous)
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Device Configuration: Cassette
Filter Code: VVPP
Filter Type: Microfiltration
Características e benefícios
Type C screen (coarse screen)
Outras notas
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Nota de análise
Gravimetric Extractables: after a water flush
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1