1.46779
Fluid K - Ready-to-use Rinse Fluid
bottle capacity 500 mL, bottle filling volume 500 mL, closure type, Blue flip cap with septum, pack of 6 bottles
Sinônimo(s):
Diluting Fluid K, Fluid K, Fluid K for Sterility Testing, Rinse Fluid, Rinsing Solution Fluid K, Washing Fluid
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP (2.6.13)
JP (4.06)
USP
(71)
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; autoclaved
Formulário
liquid
prazo de validade
12 mo.
Características
closure type Blue flip cap with septum
ready-to-use
embalagem
pack of 6 bottles
técnica(s)
microbiological culture: suitable
sterile filtration: suitable
capacidade do frasco
500 mL
bottle filling volume
500 mL
cor
clear slightly to yellowish
pH
6.7-7.1
aplicação(ões)
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidade
for use with Sterility Testing
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
nonselective for bacteria
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2