STBMRFA94
Líquido A
ready-to-use, bottle volume 900 mL , filling volume
Sinônimo(s):
Rinse Fluid, Washing Fluid
About This Item
Produtos recomendados
Agency
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Nível de qualidade
descrição
For rinsing and dilution
esterilidade
sterile; autoclaved
forma
liquid
prazo de validade
12 mo.
Características
closure type screw cap with septum
ready-to-use
embalagem
pack of 4 bottles
bottle of
capacidade do frasco
1000 mL
volume do frasco
900 mL , filling volume
entrada
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.1
aplicação(ões)
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidade
for use with Steritest®
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-30°C
adequação
nonselective for
Descrição geral
Aplicação
Bioburden testing
Componentes
Meio de cultura
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1