Documentos Principais
1.11723
Millipore
Caldo de peptona de caseína lecitina-polissorbato (base) NutriSelect® plus
USP, For sterility tests of viscous or gelatinous materials
Sinônimo(s):
Caldo TAT
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
Agency
USP
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
técnica(s)
microbiological culture: suitable
aplicação(ões)
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
O caldo de peptona de caseína lecitina-polissorbato (base) é um meio granulado recomendado para análises microbiológicas gerais. Os grânulos garantem uma dissolução rápida e uniforme em água, impedem a formação de grumos no meio e a inalação de pó suspenso no ar. O hidrolisado enzimático de caseína fornece nitrogênio, vitaminas, aminoácidos e carbono para a base do caldo. A peptona de caseína no meio fornece condições ideais para a germinação de esporos e a regeneração de microrganismos danificados. A lecitina e o polissorbato 20 inativam muitos compostos antimicrobianos.
Aplicação
O caldo de peptona de caseína lecitina-polissorbato (base) é recomendado para diluição de amostras de produtos farmacêuticos, cosméticos e outras matérias-primas ou produtos finais para determinar as contagens totais de microrganismos.
Nota de análise
Aspecto (transparência): transparente a quase transparente
Aspecto (cor): amarelado
Valor de pH (25 °C): 6,9-7,3
Crescimento (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): +
Crescimento (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)): +
Crescimento (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)): +
Crescimento (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): +
Crescimento (Aspergillus brasiliensis (anteriormente conhecido como A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)): +
Incubação: 24 horas; 35 °C; aeróbica;
Aspergillus e C. albicans até 3 dias; 20-25 °C; aeróbica.
Nota de rodapé
Oferecemos dois tipos de meio: o GranuCult® granulado de qualidade superior e o meio de cultura NutriSelect® em pó e mais econômico, dependendo de suas necessidades.
As designações básico, plus ou prime são adicionadas para indicar o nível de controle de qualidade, desde o controle de qualidade básico ao CQ padrão plus até o prime para uma conformidade regulatória completa.
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1