Documentos Principais
792241
Sigma-Aldrich
Ethyl phosphonic acid-(methyl-13C)
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13CH7O3P
Peso molecular:
111.04
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
forma
solid
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
O=P(O)(C[13CH3])O
InChI
1S/C2H7O3P/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3,(H2,3,4,5)/i1+1
chave InChI
GATNOFPXSDHULC-OUBTZVSYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)