Documentos Principais
606383
Sigma-Aldrich
Methylphosphonic-13C dichloride
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
H313CP(O)Cl2
Peso molecular:
133.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
solid
pf
35-37 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3]P(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/CH3Cl2OP/c1-5(2,3)4/h1H3/i1+1
chave InChI
SCLFRABIDYGTAZ-OUBTZVSYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)