BR90454
BRAND® sampling dipper with spout
capacity 500 mL, D × H 80 mm × 125 mm
Sinônimo(s):
PTFE, Sampling dippers
About This Item
Código UNSPSC:
41104118
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Materiais
PTFE
fabricante/nome comercial
BRAND 90454
P × A
80 mm × 125 mm
capacidade
500 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
With reinforced rim and spout. PTFE handle with steel core.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR90454-1EA | 4061831861532 |