Documentos Principais
BR90462
BRAND® sampling dipper with spout
capacity 1000 mL, D × H 105 mm × 155 mm
Sinônimo(s):
PTFE, Sampling dippers
About This Item
Código UNSPSC:
41104118
NACRES:
NB.51
Materiais
PTFE
fabricante/nome comercial
BRAND 90462
P × A
105 mm × 155 mm
capacidade
1000 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
With reinforced rim and spout. PTFE handle with steel core.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BR90462-1EA4061831861549