Documentos Principais
BR90438
BRAND® sampling dipper with spout
capacity 100 mL, D × H 55 mm × 65 mm
Sinônimo(s):
PTFE, Sampling dippers
About This Item
Código UNSPSC:
41104118
NACRES:
NB.51
Materiais
PTFE
fabricante/nome comercial
BRAND 90438
P × A
55 mm × 65 mm
capacidade
100 mL
Descrição geral
With reinforced rim and spout. PTFE handle with steel core.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Dewar 35L accessories aluminum cane with tube stops
C3171
Dewar 35L accessories