Key Documents
BR90448
BRAND® sampling dipper with spout
capacity 350 mL, D × H 70 mm × 95 mm
Sinônimo(s):
PTFE, Sampling dippers
About This Item
Código UNSPSC:
41104118
NACRES:
NB.51
Materiais
PTFE
fabricante/nome comercial
BRAND 90448
P × A
70 mm × 95 mm
capacidade
350 mL
Descrição geral
With reinforced rim and spout. PTFE handle with steel core.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)