BR137750
BRAND® magnetic stirring bar retriever, PP
L 300 mm, diam. 10 mm, with ring
Sinônimo(s):
Magnetic stirring bar retriever, Magnetic stirring bars
About This Item
Código UNSPSC:
41122402
NACRES:
NB.72
Produtos recomendados
Características
with ring
fabricante/nome comercial
BRAND 137750
Comprimento
300 mm
Diâmetro
10 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
The BRAND® Magnetic Stirring Bar Retriever is an essential tool for efficiently retrieving magnetic stirring bars from containers and vessels. Constructed from durable polypropylene (PP), this retriever features a fully sealed magnetic core.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR137750-1EA | 4061831853100 |