Z329428
BRAND® magnetic stirring bar retriever, PTFE
L 150 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
Produtos recomendados
Materiais
PTFE-coated
fabricante/nome comercial
BRAND 137700
Comprimento
150 mm
Diâmetro
~8 mm
Descrição geral
Magnetic core fully sealed.
Outras notas
BR137700 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)