Documentos Principais
BR137755
BRAND® magnetic stirring bar retriever, PP
diam. 10 mm, L 450 mm, with ring
Sinônimo(s):
Magnetic stirring bar retriever, Magnetic stirring bars
About This Item
Código UNSPSC:
41122402
NACRES:
NB.72
Características
with ring
fabricante/nome comercial
BRAND 137755
Comprimento
450 mm
Diâmetro
10 mm
Descrição geral
The BRAND® Magnetic Stirring Bar Retriever is an essential tool for efficiently retrieving magnetic stirring bars from containers and vessels. Constructed from durable polypropylene (PP), this retriever features a fully sealed magnetic core.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)