Z374881
PCR microtubes with attached caps
capacity 0.65 mL
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear tube
colorless cap
colorless tube
conical bottom
flat cap
polypropylene
polypropylene cap
polypropylene tube
descrição
Autoclavable
esterilidade
non-sterile
Características
RNase and DNase free
graduations: no
Push fit
embalagem
pack of 250 tubes
case of 4 packs
técnica(s)
PCR: suitable
capacidade
0.65 mL
Descrição geral
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)