T5149
Microcentrifuge tubes with attached lid
volume 0.6 mL
Sinônimo(s):
Microcentrifuge Tubes, centrifuge tube
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cap (Attached lid)
clear
polypropylene
esterilidade
non-sterile
embalagem
case of 1,000 ("Case of 1000)
pack of 500
fabricante/nome comercial
Simport T330-6N
A × D.E.
30 mm × 8 mm
volume
0.6 mL
Descrição geral
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)