Documentos Principais
Z334006
BRAND® microcentrifuge tube, 0.5 mL with lid
clear polypropylene, pkg of 1000
Sinônimo(s):
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiais
cap (Lid)
clear polypropylene
esterilidade
non-sterile
Características
RCF 10,000 × g
RNase and DNase free
embalagem
pkg of 1000
fabricante/nome comercial
BRAND
A × D.E.
32 mm × 7.9 mm
capacidade
0.5 mL
Descrição geral
Withstands RCF up to 10000 × g at 20 °C for 20 minutes.
Características e benefícios
  • High cleanliness for demanding applications
  • Tight sealing snap lid
  • Can be opened and closed with one hand
Outras notas
BR780507 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)