BR780755
BRAND® micro tubes with tamper-evident screw cap
capacity 0.5 mL, self-standing bottom, sterile
Sinônimo(s):
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps, Tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
colorless cap
colorless tube
polypropylene cap
polypropylene tube
screw top cap
self-standing bottom
esterilidade
sterile
Características
RNase and DNase free
graduations: no
embalagem
pack of 500 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 780755
capacidade
0.5 mL
diâmetro do tubo
13 mm
Descrição geral
Características e benefícios
- With matte label field
- Application: -196 °C to 121 °C
- Sterility/SAL (Sterility Assurance Level) 10-3
- BIO-CERT® PCR QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase, Pyrogens and PCR-Inhibitors
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)