BR780700
BRAND® micro tube with attached screw cap and sealing cone
capacity 0.5 mL, self-standing, non-sterile
Sinônimo(s):
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps, Tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PE cap
colorless cap
colorless tube
polyethylene cap
polypropylene tube
screw top cap
self-standing
self-standing bottom
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
embalagem
pack of 1000 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 780700
capacidade
0.5 mL
diâmetro do tubo
13 mm
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)