BR780702
BRAND® micro tube with attached screw cap and sealing cone
capacity 1.5 mL, conical bottom, non-sterile
Sinônimo(s):
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps, Tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
colorless cap
colorless tube
conical bottom
polyethylene cap
polypropylene tube
screw top cap
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
embalagem
pack of 1000 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 780702
capacidade
1.5 mL
diâmetro do tubo
13 mm
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)