BR780730
BRAND® micro tube without screw cap
capacity 0.5 mL, self-standing bottle, non-sterile
Sinônimo(s):
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
colorless tube
polypropylene tube
self-standing bottle
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
embalagem
pack of 1000 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 780730
capacidade
0.5 mL
diâmetro do tubo
13 mm
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR780730-1000EA | 4061831859539 |