Z742352
2MAG Stirring bar remover PTFE
flexible with extra strong permanent magnet
Sinônimo(s):
magnetic extraction tool
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
2mag 45070
Categorias relacionadas
Descrição geral
PTFE-coated flexible stirring bar remover with extremely strong permanent neodym magnet, length 70 cm. Universal chemical resistance also in aggressive media, ideal for fast removal of heavy and big magnetic stirring bars with a weight up to 400 g.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742352-1EA | 4061824077858 |