Key Documents
487554
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-d5-ethanol
98 atom % D
Sinônimo(s):
α-Methylbenzyl-ring-d5 alcohol, sec-Phen-d5-ethyl alcohol, Methyl phenyl-d5 carbinol
About This Item
Fórmula linear:
C6D5CH(OH)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
127.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.532 (lit.)
pb
204 °C/745 mmHg (lit.)
pf
19-20 °C (lit.)
densidade
1.053 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(C)O
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D
chave InChI
WAPNOHKVXSQRPX-VIQYUKPQSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
186.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)