W519006
Bis(2-ethylhexyl) adipate
≥99%
Sinônimo(s):
Adipic acid di(2-ethylhexyl) ester, DOA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Fragrance grade
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.447 (lit.)
p.e.
175 °C/2 mmHg (lit.)
pf
<−70 °C (lit.)
densidade
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
faint
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C22H42O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-25-21(23)15-11-12-16-22(24)26-18-20(8-4)14-10-6-2/h19-20H,5-18H2,1-4H3
chave InChI
SAOKZLXYCUGLFA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?