02140
Bis(2-ethylhexyl) adipate
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
Adipic acid di(2-ethylhexyl) ester, DOA
Ensaio
≥97.0% (GC)
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.447 (lit.)
n20/D 1.447
pb
175 °C/2 mmHg (lit.)
pf
<−70 °C (lit.)
densidade
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C22H42O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-25-21(23)15-11-12-16-22(24)26-18-20(8-4)14-10-6-2/h19-20H,5-18H2,1-4H3
chave InChI
SAOKZLXYCUGLFA-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?