Documentos Principais
663085
Sigma-Aldrich
(5S)-(−)-2,2,3-Trimethyl-5-benzyl-4-imidazolidinone dichloroacetic acid
97%
Sinônimo(s):
(5S)-2,2,3-Trimethyl-5-phenylmethyl-4-imidazolidinone dichloroacetic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H20Cl2N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
347.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
122-126 °C
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(Cl)Cl.CN1C(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC1(C)C
InChI
1S/C13H18N2O.C2H2Cl2O2/c1-13(2)14-11(12(16)15(13)3)9-10-7-5-4-6-8-10;3-1(4)2(5)6/h4-8,11,14H,9H2,1-3H3;1H,(H,5,6)/t11-;/m0./s1
chave InChI
YZRAPAXOLQHZSE-MERQFXBCSA-N
Aplicação
Utilized in the first example of organocatalytic enantioselective α-fluorination of aldehydes.
Informações legais
U.S. Pat. 6,369,243 and related patents apply. For research purposes only.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Teresa D Beeson et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(24), 8826-8828 (2005-06-16)
The first direct enantioselective catalytic alpha-fluorination of aldehydes has been accomplished. The use of enamine catalysis has provided a new organocatalytic strategy for the enantioselective fluorination of aldehydes to generate alpha-fluoro aldehydes, an important chiral synthon for medicinal agent synthesis.
Artigos
In collaboration with Materia, Inc., we are pleased to offer six imidazolidinone OrganoCatalysts™.