668540
(2S,5S)-(–)-5-Benzyl-3-methyl-2-(5-methyl-2-furyl)-4-imidazolidinone
95%
Sinônimo(s):
(2S,5S)-3-Methyl-2-(5-methyl-2-furanyl)-5-(phenylmethyl)-4-imidazolidinone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.5598
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
CN1[C@H](N[C@@H](Cc2ccccc2)C1=O)c3ccc(C)o3
InChI
1S/C16H18N2O2/c1-11-8-9-14(20-11)15-17-13(16(19)18(15)2)10-12-6-4-3-5-7-12/h3-9,13,15,17H,10H2,1-2H3/t13-,15-/m0/s1
chave InChI
IQIMPHPFMHVWBZ-ZFWWWQNUSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Enantioselective organocatalytic transfer hydrogenation of cycloalkenones with tert-Bu Hantzsch ester as source of hydrogen
- Alkylation of indoles with an α,β-disubstituted α,β-unsaturated aldehyde in the enantioselective preparation of a selective serotonin reuptake inhibitor
- MacMillan reaction
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
In collaboration with Materia, Inc., we are pleased to offer six imidazolidinone OrganoCatalysts™.