Documentos Principais
661910
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-(tert-Butyl)-3-methyl-4-imidazolidinone trifluoroacetic acid
96%
Sinônimo(s):
(R)-(−)-2-(tert-Butyl)-3-methyl-4-oxoimidazolidinium trifluoroacetate, (R)-2-(tert-Butyl)-3-methyl-4-imidazolidinone trifluoroacetic acid salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H17N2O3F3
Número CAS:
Peso molecular:
270.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
99-103 °C
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(F)(F)F.CN1[C@@H](NCC1=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H16N2O.C2HF3O2/c1-8(2,3)7-9-5-6(11)10(7)4;3-2(4,5)1(6)7/h7,9H,5H2,1-4H3;(H,6,7)/t7-;/m1./s1
chave InChI
HKHKOEMMPVPVOS-OGFXRTJISA-N
Aplicação
Highly selective organocatalyst for 1,3-dipolar addition and Friedel-Crafts alkylation.
Informações legais
U.S. Pat. 6,369,243 and related patents apply. For research purposes only.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
New strategies in organic catalysis: the first enantioselective organocatalytic Friedel-Crafts alkylation.
N A Paras et al.
Journal of the American Chemical Society, 123(18), 4370-4371 (2001-07-18)
Jen, W. S. et al
Journal of the American Chemical Society, 122, 9874-9874 (2000)
Artigos
In collaboration with Materia, Inc., we are pleased to offer six imidazolidinone OrganoCatalysts™.