Documentos Principais
569224
Sigma-Aldrich
4-Bromo-N-Z-piperidine
96%
Sinônimo(s):
4-Bromo-N-Cbz-piperidine, Benzyl 4-bromopiperidine-1-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H16BrNO2
Número CAS:
Peso molecular:
298.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.5590 (lit.)
densidade
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
BrC1CCN(CC1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H16BrNO2/c14-12-6-8-15(9-7-12)13(16)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-10H2
chave InChI
BFWKSPOSMPKTSV-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)