Key Documents
687367
Sigma-Aldrich
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine
97%
Sinônimo(s):
(S)-tert-Butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H19NO3
Número CAS:
Peso molecular:
201.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
atividade óptica
[α]22/D +10.0°, c = 1 in chloroform
pf
34-40 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H](O)C1
InChI
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(12)7-11/h8,12H,4-7H2,1-3H3/t8-/m0/s1
chave InChI
UIJXHKXIOCDSEB-QMMMGPOBSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)