Documentos Principais
735868
Sigma-Aldrich
(R)-3-(Boc-amino)piperidine
97%
Sinônimo(s):
tert-Butyl (R)-piperidin-3-ylcarbamate, (R)-3-tert-Butoxycarbonylaminopiperidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H20N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
200.28
Beilstein:
10662518
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]22/D +3.2°, c = 0.5 in DMF
pf
116-121 °C
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]1CCCNC1
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-5-4-6-11-7-8/h8,11H,4-7H2,1-3H3,(H,12,13)/t8-/m1/s1
chave InChI
WUOQXNWMYLFAHT-MRVPVSSYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)