653896
3-(Boc-aminomethyl)piperidine
95%
Sinônimo(s):
(3-Piperidinylmethyl)-carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester, (Piperidin-3-ylmethyl) carbamic acid tert-butyl ester, tert-Butyl (piperidin-3-ylmethyl) carbamate
Ensaio
95%
forma
solid
pf
60-70 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCCNC1
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-8-9-5-4-6-12-7-9/h9,12H,4-8H2,1-3H3,(H,13,14)
chave InChI
KHPQHXGYYXYTDN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Preparation of 9-substituted phenanthrene-based tylophorine analogs
- Enzymatic acylation
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?