Documentos Principais
646156
Sigma-Aldrich
1-(4-Methoxybenzyl)piperazine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H18N2O
Número CAS:
Peso molecular:
206.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
32-36 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(CN2CCNCC2)cc1
InChI
1S/C12H18N2O/c1-15-12-4-2-11(3-5-12)10-14-8-6-13-7-9-14/h2-5,13H,6-10H2,1H3
chave InChI
MGLUVVBFISROAH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Josef Dib et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 50(2), 407-417 (2015-03-25)
AdipoR agonists are small, orally active molecules capable of mimicking the protein adiponectin, which represents an adipokine with antidiabetic and antiatherogenic effects. Two adiponectin receptors were reported in the literature referred to as adipoR1 and adipoR2. Activation of these receptors