SML0113
Brequinar sodium salt hydrate
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-Fluoro-2-(2′-fluoro[1,1′-biphenyl]-4-yl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid sodium hydrate, Biphenquinate sodium hydrate, DuP 785 hydrate, NSC 368390 hydrate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
powder
cor
off-white to brown
solubilidade
DMSO: ≥5 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].Cc1c(nc2ccc(F)cc2c1C([O-])=O)-c3ccc(cc3)-c4ccccc4F
InChI
1S/C23H15F2NO2.Na.H2O/c1-13-21(23(27)28)18-12-16(24)10-11-20(18)26-22(13)15-8-6-14(7-9-15)17-4-2-3-5-19(17)25;;/h2-12H,1H3,(H,27,28);;1H2/q;+1;/p-1
chave InChI
IZXTTXFXRQGHKO-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- in drug response assays
- to induce depletion of cellular pyrimidine pools
- in cell proliferation assays
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3