5.08321
Dihydroorotate Dehydrogenase Inhibitor, Brequinar
Sinônimo(s):
Dihydroorotate Dehydrogenase Inhibitor, Brequinar, 6-fluoro-2-(2ʹ-fluoro-1,1ʹ-biphenyl-4-yl)-3-methyl-4-quinoline-carboxylic acid sodium salt, NSC 368390, DuP 785, NSC 368390, DuP 785, 6-fluoro-2-(2ʹ-fluoro-1,1ʹ-biphenyl-4-yl)-3-methyl-4-quinoline-carboxylic acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
12 nM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Fc1c(cccc1)c2ccc(cc2)c3nc4c(c(c3C)C(=O)[O-])cc(cc4)F
InChI
1S/C23H15F2NO2.Na/c1-13-21(23(27)28)18-12-16(24)10-11-20(18)26-22(13)15-8-6-14(7-9-15)17-4-2-3-5-19(17)25;/h2-12H,1H3,(H,27,28);/q;+1/p-1
chave InChI
PZOHOALJQOFNTB-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
DHODH
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Hurt, D.E., et al. 2006. Bioorg. Med. Chem. Lett.16, 1610.
Schnellrath, L. et al. 2011. Int. J. Antimicrob. Agents.38, 435.
Batt, D.G., et al. 1995. Bioorg. Med. Chem. Lett.14, 1549.
Allison, A., et al. 1993. Transplantation Proc.25, 67.
Cramer, D. et al. 1992. Transplantation.53, 303.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3