Documentos Principais
O8402
Sigma-Aldrich
Orotic acid monohydrate
97%
Sinônimo(s):
2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyrimidinecarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4N2O4 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
174.11
Beilstein:
7604036
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].OC(=O)C1=CC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C5H4N2O4.H2O/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3;/h1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11);1H2
chave InChI
YXUZGLGRBBHYFZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)