P4544
Phenazine ethosulfate
≥95% purity, powder
Sinônimo(s):
N-Ethyldibenzopyrazine ethyl sulfate salt
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Phenazine ethosulfate, ≥95%
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
técnica(s)
titration: suitable
solubilidade
ethanol: 50 mg/mL, clear
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOS([O-])(=O)=O.CC[n+]1c2ccccc2nc3ccccc13
InChI
1S/C14H13N2.C2H6O4S/c1-2-16-13-9-5-3-7-11(13)15-12-8-4-6-10-14(12)16;1-2-6-7(3,4)5/h3-10H,2H2,1H3;2H2,1H3,(H,3,4,5)/q+1;/p-1
chave InChI
VDJKJPMLWJWQIH-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- in the spectrophotometric assessment of Plasmodium falciparum lactate dehydrogenase activity
- to study the use of the dye during culture of embryos on fetal and postnatal calf development
- to test and validate a fluorescence approach to quantify lipid content of individual bovine oocytes and blastocysts
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
plants
bovine oocytes and blastocysts
Protocolos
Recycling Micro-Assay of β-NAD and β-NADH