M8640
1-Methoxy-5-methylphenazinium methyl sulfate
≥95% purity , powder
Sinônimo(s):
1-Methoxyphenazine methosulfate
About This Item
Produtos recomendados
product name
1-Methoxy-5-methylphenazinium methyl sulfate, ≥95%
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
forma
powder
composição
Nitrogen: ≥ 7.9%
técnica(s)
titration: suitable
cor
red to brown
solubilidade
H2O: 1 mg/mL, clear, red
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
COS([O-])(=O)=O.COc1cccc2[n+](C)c3ccccc3nc12
InChI
1S/C14H13N2O.CH4O4S/c1-16-11-7-4-3-6-10(11)15-14-12(16)8-5-9-13(14)17-2;1-5-6(2,3)4/h3-9H,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
MASUWVVNWALEEM-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?