T3128
Trizma® maleate
Sinônimo(s):
TRIS maleate salt, Tris(hydroxymethyl)aminomethane maleate salt, Tromethamine maleate salt
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.5% NaOH basis (anhydrous, titration)
Nível de qualidade
Formulário
crystalline powder
solubilidade
water: 500 mg/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
NC(CO)(CO)CO.OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H11NO3.C4H4O4/c5-4(1-6,2-7)3-8;5-3(6)1-2-4(7)8/h6-8H,1-3,5H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
chave InChI
HTMWOUBCEZXSHN-BTJKTKAUSA-N
Aplicação
- in the rehydration of sputum cytospin samples for immunocytochemical analysis
- in the incubation of spinal cords sections prior to nucleoside diphosphatase assay
- as a component of alkaline phosphate (AP) staining for embryonic stem cells
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)