Documentos Principais
51602
Supelco
Sudan Red B
analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H20N4O
Número CAS:
Peso molecular:
380.44
Número do índice de cores:
26110
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
173-175 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(c1)\N=N\c2ccc(cc2C)\N=N\c3c(O)ccc4ccccc34
InChI
1S/C24H20N4O/c1-16-6-5-8-19(14-16)25-27-22-12-11-20(15-17(22)2)26-28-24-21-9-4-3-7-18(21)10-13-23(24)29/h3-15,29H,1-2H3/b27-25+,28-26+
chave InChI
NHXXLZBKTKNTEF-NBHCHVEOSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Sudan III analytical standard
Supelco
68562
Sudan III
Sudan Black B certified by the Biological Stain Commission
Sigma-Aldrich
199664
Sudan Black B
Oil Orange SS analytical standard
Supelco
79285
Oil Orange SS
Sudan I Dye content ≥95 %
Sigma-Aldrich
103624
Sudan I
Butter Yellow analytical standard
Supelco
73225
Butter Yellow