17373
Sudan red G
reagent for Ph. Eur.
Sinônimo(s):
1-(2-Methoxyphenylazo)-2-naphthol, Oil Red 113
About This Item
Produtos recomendados
Agency
Ph. Eur.
USP/NF
Nível de qualidade
forma
powder
qualidade
reagent for Ph. Eur.
εmax
≥575 at 489-499 nm in toluene
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccccc1\N=N\c2c(O)ccc3ccccc23
InChI
1S/C17H14N2O2/c1-21-16-9-5-4-8-14(16)18-19-17-13-7-3-2-6-12(13)10-11-15(17)20/h2-11,20H,1H3/b19-18+
chave InChI
ALLOLPOYFRLCCX-VHEBQXMUSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2