Documentos Principais
TTR005
Sigma-Aldrich
Gram Stain TISSUE-TROL Control Slides
mouse lung tissue containing Staphylococcus aureus and Escherichia coli
About This Item
Código UNSPSC:
41116121
NACRES:
NA.47
fonte biológica
mouse lung (tissue containing Staphylococcus aureus and Escherichi coli)
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
Histology slides with paraffin embedded section of mouse lung tissue containing Staphylococcus aureus and Escherichia coli. Suitable for use with Gram Stain Procedure No. HT90.
Componentes
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Gram Stain Procedure No. HT90.
Informações legais
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)