Documentos Principais
1.09910
Supelco
Iodine solution
c(I₂) = 0.05 mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
About This Item
Código UNSPSC:
12141916
NACRES:
NA.21
Nome do produto
Iodine solution,
pH
6.7 (20 °C in H2O)
Nível de qualidade
densidade
1.38 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
20-25°C
Descrição geral
for 1000 ml, c(I₂) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Informações legais
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2