Documentos Principais
926183
Sigma-Aldrich
Ru-MACHO®-BH
Takasago
Sinônimo(s):
(OC-6-13)-Carbonyl[2-(diphenylphosphino-κP)-N-[2-(diphenylphosphino-κP)ethyl]ethanamine-κN][tetrahydroborato(1-)-κH]ruthenium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H34BNOP2Ru
Número CAS:
Peso molecular:
586.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
powder
Aplicação
Ru-MACHO®-BH novel ruthenium catalyst for homogeneous hydrogenations of esters under base free conditions.
Informações legais
Product of Takasago. For research and development purposes only. PCT/JP2010-004301
Ru-MACHO is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Catalytic Hydrogenation of Esters. Development of an Efficient Catalyst and Processes for Synthesising (R)-1,2-Propanediol and 2-(l-Menthoxy)ethanol
Kuriyama W., et al.
Organic Process Research & Development, 16, 166?171-166?171 (2011)