746347
Dichlorotriphenylphosphine[2-(diphenylphosphino)-N-(2-pyridinylmethyl)ethanamine]ruthenium(II)
97%
Sinônimo(s):
Ru-PNN catalyst
Ensaio
97%
forma
solid
adequação da reação
core: ruthenium
reagent type: catalyst
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
275-295 °C
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ru]Cl.[H]N(CCP(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)CC3=NC=CC=C3.P(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6
InChI
1S/C20H21N2P.C18H15P.2ClH.Ru/c1-3-10-19(11-4-1)23(20-12-5-2-6-13-20)16-15-21-17-18-9-7-8-14-22-18;1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h1-14,21H,15-17H2;1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
JFYJJNHKCBDTMZ-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
From Esters to Alcohols and Back with Ruthenium and Osmium Catalysts
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Learn about Ester Hydrogenation from MilliporeSigma. The reduction of esters to alcohols is typically accomplished using metal hydrides. While effective, it comes at the cost of stoichiometric waste and complicated workup procedures.